Stampa…

Guaiacolo 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Metossifenolo

OR10036-1KG OR10036-5KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 192 EUR
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-5KG APOSOR10036-500G
Guaiacolo 98%
Guaiacolo
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 204…206 °C
Punto di fusione: 26…31 °C
Densità: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Merck Index: 13,04568

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR