Stampa…
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-4,5-dimethylpyridazin-3-amine
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 176 EUR
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di fusione: 202…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00828815
CAS Number: 76593-36-7