Stampa…
2-Metilcicloesanolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 96 EUR
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Metilcicloesanolo
2-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163…167 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001443
CAS Number: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III