N-Methyl-tert-butylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₃N Punto di ebollizione: 67…69 °C Densità: 0,727 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042853 CAS Number: 14610-37-8 EINECS: 238-646-2 UN: 2733 ADR: 3+8,II |