Stampa…
3-Methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
OR10022-100G OR10022-25G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 38.7 EUR
APOSOR10022-100G APOSOR10022-25G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzyl alcohol
3-Methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 130…135 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004637
CAS Number: 6971-51-3