Stampa…
4-Pyridone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1002-25G OR1002-10G
APOSOR1002-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1002-25G APOSOR1002-10G
4-Pyridone
4-Pyridone
Formula: C₅H₅NO
Punto di ebollizione: 230…235 °C/12mmHg
Punto di fusione: 140…147 °C
Flash Pt: 221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006419
CAS Number: 626-64-2
EINECS: 210-958-3