Stampa…
1-Metilimidazolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 72.5 EUR
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Metilimidazolo 99%
1-Metilimidazolo
Formula: C₄H₆N₂
Punto di ebollizione: 198 °C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005292
CAS Number: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II