Stampa…
Clorotrimetilsilano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10000-1L OR10000-250ML
APOSOR10000-1LEA 78.3 EUR
APOSOR10000-1L APOSOR10000-250ML
Clorotrimetilsilano 99%
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Punto di ebollizione: 56…58 °C
Punto di fusione: ca …58 °C
Densità: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3+8,II