Stampa…
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 122 EUR
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Punto di fusione: 50…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052712
CAS Number: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II