Stampa…
Zinc-copper couple
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 161 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formula: CuZn
Punto di fusione: 419…420 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084851
CAS Number: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III