Stampa…
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 186 EUR
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₆H₆N₄S₂
Punto di fusione: 219…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00269270
CAS Number: 61019-27-0