Stampa…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 31.6 EUR
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001372
CAS Number: 77-55-4