Stampa…
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
OR0992-25G OR0992-5G OR0992-10G
APOSOR0992-25GEA 53.9 EUR
APOSOR0992-25G APOSOR0992-5G APOSOR0992-10G
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN
Peso molecolare: 170,08 g/mol
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012718
CAS Number: 7250-67-1