Stampa…
2-Cloroetilammina cloridrato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 37.7 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Cloroetilammina cloridrato 97%
2-Cloroetilammina cloridrato
Formula: C₂H₇Cl₂N
Peso molecolare: 115.99 g/mol
Punto di fusione: 140…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012887
CAS Number: 870-24-6