Stampa…
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
OR0985-250G OR0985-100G
APOSOR0985-250GEA 364 EUR
APOSOR0985-250G APOSOR0985-100G
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina 97%
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 172,66 g/mol
Punto di fusione: 178 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071599
CAS Number: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III