Stampa…
3-Bromo-1-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 70…72 °C/10mmHg
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002942
CAS Number: 627-18-9