Stampa…
3-Cloro-1-propanolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 68.3 EUR
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Cloro-1-propanolo
3-Cloro-1-propanolo
Formula: C₃H₇ClO
Peso molecolare: 94.54 g/mol
Punto di ebollizione: 160…162 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002943
CAS Number: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III