Stampa…
1,3-Propandiolo
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
OR0974-1KG OR0974-250G
APOSOR0974-1KGEA 205 EUR
APOSOR0974-1KG APOSOR0974-250G
1,3-Propandiolo
1,3-Propandiolo
Formula: HO(CH₂)₃OH
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002949
CAS Number: 504-63-2