Stampa…
2-Chloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0970-100G OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA 43.7 EUR
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C/10mmHg
Punto di fusione: 62…67 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006060
CAS Number: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III