Stampa…
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0969-1G OR0969-5G OR0969-25G
APOSOR0969-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0969-1G APOSOR0969-5G APOSOR0969-25G
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Formula: C₂₁H₂₃NO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321015
CAS Number: 166108-71-0