Stampa…
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 1270 EUR
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663835
CAS Number: 52120-49-7