Stampa…

3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride

OR0962-1G OR0962-5G
APOSOR0962-1GEA 49.5 EUR
APOSOR0962-1G APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formula: C5H4O3
Peso molecolare: 112,08 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/5mmHg
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126929
CAS Number: 5617-74-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR