Stampa…
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
OR0961-1G OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0961-1G APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
3-Azetidinecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191763
CAS Number: 36476-78-5