Stampa…
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 26.3 EUR
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formula: C₇H₁₁N₃S
Peso molecolare: 169,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00778419
CAS Number: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5