Stampa…
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0957-1G OR0957-5G OR0957-10G
APOSOR0957-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G APOSOR0957-10G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formula: C₉H₁₈N₂
Punto di fusione: 52…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038011
CAS Number: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6