Stampa…
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0954-1G OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA 0 EUR
APOSOR0954-1G APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Formula: C₉H₁₉N₃O₂S
Peso molecolare: 233,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973338
CAS Number: 500587-48-4