Stampa…
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Formula: C₉H₁₈N₂O
Punto di ebollizione: 100…115 °C/0,15mmHg
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03274733
CAS Number: 53617-35-9