Stampa…
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 58 EUR
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412125
CAS Number: 64995-88-6