Stampa…
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 61.1 EUR
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03161179
CAS Number: 27245-31-4