Stampa…
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 430 EUR
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 234,30 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973340
CAS Number: 80518-57-6