Stampa…
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 21.5 EUR
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017025
CAS Number: 618-84-8