Stampa…
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010692
CAS Number: 21901-40-6