Stampa…
3,5-Dichlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 19 EUR
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 184…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002494
CAS Number: 51-36-5
EINECS: 200-092-4