4-Methoxy-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR0934-25G
OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA
53.9
EUR
APOSOR0934-25G
APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formula:
C₇H₈N₂O₃ Peso molecolare: 168,1500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134138 CAS Number: 577-72-0 |