Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 289 EUR
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053019
CAS Number: 2113-05-5