Stampa…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0926-1G OR0926-25G OR0926-5G
APOSOR0926-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0926-1G APOSOR0926-25G APOSOR0926-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆N₄
Punto di fusione: 187…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113611
CAS Number: 6752-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III