Stampa…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.8 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di fusione: 38…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673014
CAS Number: 148547-19-7