Stampa…
Diisopropyl azodicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Diisopropyl azodicarboxylate 98%
Diisopropyl azodicarboxylate
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
Punto di ebollizione: 74…75 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 44319 °C
Densità: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008875
CAS Number: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III