3-Methylpicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G
OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA
14.7
EUR
APOSOR0922-1G
APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinic acid
3-Methylpicolinic acid
Formula:
C₇H₇NO₂ Peso molecolare: 137,14 g/mol Punto di fusione: 114…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191553 CAS Number: 4021-07-2 |