Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 16.1 EUR
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,65 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053557
CAS Number: 95-24-9
EINECS: 202-402-3