1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ Punto di fusione: 129…134 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02682623 CAS Number: 120728-10-1 |