Stampa…
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 109 EUR
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,08 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156964
CAS Number: 31558-41-5