Stampa…
4-Methoxysalicylaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
OR0913-100G OR0913-25G OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA 120 EUR
APOSOR0913-100G APOSOR0913-25G APOSOR0913-500G
4-Methoxysalicylaldehyde 97%
4-Methoxysalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003327
CAS Number: 673-22-3
EINECS: 211-604-0