Stampa…
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 72.7 EUR
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Peso molecolare: 429,30 g/mol
Punto di fusione: 244…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274196
CAS Number: 17857-14-6