Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₃NO₄S Punto di fusione: 208…211 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011604 CAS Number: 2950-43-8 EINECS: 220-971-6 UN: 3260 ADR: 8,III |