Stampa…
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 66.7 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formula: C₅H₁₃Cl₂N
Punto di fusione: 138…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012521
CAS Number: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2