Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0905-1G OR0905-5G OR0905-25G
APOSOR0905-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0905-1G APOSOR0905-5G APOSOR0905-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 170…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00085040
CAS Number: 5744-59-2