Stampa…
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 174 EUR
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 168…176 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064413
CAS Number: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III