(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Punto di fusione: 178…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010632 CAS Number: 13737-36-5 |