Stampa…
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 216 EUR
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Punto di ebollizione: 97 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412117
CAS Number: 104396-10-3